Merck
A7517
Albumine de sérum bovin
For use as a marker in SDS-PAGE
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
24-32 mg/vial (biuret)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
electrophoresis: suitable
Concentration:
24—32 mg/vial protein (biuret)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine
Quality Segment
assay
24-32 mg/vial (biuret)
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
vial of 25 mg
origin
USA origin
concentration
24—32 mg/vial protein (biuret)
technique(s)
electrophoresis: suitable
pH
5.2
solubility
water: slightly soluble
suitability
suitable for (Suitable for use as an electrophoresis marker)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine Serum Albumin (BSA) is a globular and α-helical single-chain protein, produced in the liver. This non-glycosylated protein belongs to the serum albumins family. BSA consists of three homologous domains with two sub-domains each.
Application
Bovine Serum Albumin (BSA) has been used:
  • as a standard protein in the elution-filter aided proteome preparation (FASP) method and in sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis(SDS-PAGE)
  • as a component of the molecular weight marker in SDS-PAGE and western blotting
  • as a blocking agent in immunofluorescence
Biochem/physiol Actions
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Bovine Serum Albumin (BSA) participates in the transport of endogenous and exogenous substances, such as hormones, fatty acids, drugs, and xenobiotics. It is used as a blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). BSA is usually preferred for the preparation of serum-free media. It is used in the pharmaceutical and cosmetic industry.
Preparation Note
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine de sérum bovin
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe