Merck
A7284
Albumine de sérum bovin solution
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonyme(s) :
Albumine solution from bovine serum, Solution de BSA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
28-32% protein basis (biuret)
Form:
solution
Technique(s):
ELISA: suitable
Concentration:
28-32% protein (biuret), 30%±2% in 0.85% sodium chloride
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
aseptically filled
assay
28-32% protein basis (biuret)
form
solution
purified by
heat shock fractionation
contains
0.1% sodium azide as preservative
does not contain
stabilizer
origin
USA origin
concentration
28-32% protein (biuret), 30%±2% in 0.85% sodium chloride
technique(s)
ELISA: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
L'albumine de sérum bovin (BSA) est constituée d'une chaîne unique réticulée avec 17 résidus cystéine. Elle comprend trois domaines homologues de structures différentes avec deux sous-domaines chacun. Cette protéine globulaire à hélices α non glycosylée est produite dans le foie.
Application
L'albumine de sérum bovin en solution a été utilisée :
  • pour étudier les effets d'une protéine plasmatique sur des glycosaminoglycanes sulfatés (sGAG).
  • pour évaluer par voie histologique des constructions d'alginate avec des cellules souches mésenchymateuses (CSM) allogéniques implantées.
  • dans un tampon phosphate salin (PBS) pour traiter des globules rouges (RBC) en vue de la préparation d'échantillons.
Biochem/physiol Actions
L'albumine de sérum bovin (BSA) est l'agent de blocage le plus couramment rencontré dans les tests ELISA (essais immuno-enzymatiques). Il s'agit aussi du principal constituant des milieux de culture cellulaire. La BSA favorise la différenciation des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) et facilite le circulation des médicaments, des hormones et des acides gras.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine de sérum bovin solution
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)