A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
UNSPSC Code:
51384603
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-452-3
Beilstein/REAXYS Number:
181635
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
105-110 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL
SMILES string
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI key
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for glucose determination in the presence of phenol and peroxidase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminoantipyrine
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)