Merck
86625
Tetraethylammonium hexafluorophosphate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(C2H5)4N(PF6)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.22
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-056-7
Beilstein/REAXYS Number:
3748868
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
form
crystals
mp
≥300 °C (lit.)
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Supporting electrolyte
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe