Merck
69400
4(6)-Methyl-2-thiouracil
purum, ≥98.0% S basis (elemental analysis)
Synonyme(s) :
Basethyrin, Methiocil, Thiothymin, 4-Hydroxy-2-mercapto 6-methylpyrimidine, MZU
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-252-3
Beilstein/REAXYS Number:
115648
MDL number:
Assay:
≥98.0% S basis (elemental analysis)
Form:
crystals
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% S basis (elemental analysis)
form
crystals
mp
~330 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C5H6N2OS/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI key
HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Methyl-2-thiouracil possesses antithyroid activity.
Application
6-Methyl-2-thiouracil can be used in:
  • Synthesis of luminescent gold(I) thiouracilate complexes as emissive materials.
  • Synthesis of uracil-containing histone deacetylase inhibitors.
  • Synthesis of S-dihydro-alkylthio-benzyl-oxopyrimidines (S-DABOs) based anti-HIV agents.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4(6)-Methyl-2-thiouracil
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges