Accéder au contenu
68487
Oxalic acid concentrate
0.1 M (COOH)2 (0.2N), eluent concentrate for IC
Synonyme(s) :
Oxalic acid solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
HOOCCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.03
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Concentration:
0.1 M (COOH)2 (0.2N)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
liquid
concentration
0.1 M (COOH)2 (0.2N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Metrohm IC application note AN-C-139: Cations andamines in the water-steam cycle.
Metrohm IC application note AN-C-138: Zinc,nickel, calcium, and magnesium in borated water of a pressurized water reactor(PWR).
Metrohm IC application note AN-C-113:Determination of lysine and standard cations in a lysine sample.
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves