Documents
62571
Supelco
Lithium ionophore VIII
Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′,N″,N″-Hexacyclohexyl-4,4′,4″-propylidynetris(3-oxabutyramide)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H83N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
798.19
Numéro Beilstein :
9248138
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
100
200
Gamme de produits
Selectophore
Chaîne SMILES 
CCC(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)(COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4)COCC(=O)N(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C48H83N3O6/c1-2-48(36-55-33-45(52)49(39-21-9-3-10-22-39)40-23-11-4-12-24-40,37-56-34-46(53)50(41-25-13-5-14-26-41)42-27-15-6-16-28-42)38-57-35-47(54)51(43-29-17-7-18-30-43)44-31-19-8-20-32-44/h39-44H,2-38H2,1H3
Clé InChI
QSTVDAZAPLNMPD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Lipophilic, neutral ionophore for lithium ion-selective solvent polymeric membrane electrodes
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable