60229
Phosphate de potassium monobasic
tested according to Ph. Eur., anhydrous
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de potassium, Phosphate de potassium prim., Phosphate monopotassique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Pureté
98-100.5% dry basis
Forme
crystalline
Perte
<2.0% loss on drying
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Pf
252.6 °C (lit.)
Solubilité
water: 208 g/L at 20 °C
Densité
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable