60137
Potassium chloride solution
for Ag/AgCl electrodes, ~3 M KCl, saturated with silver chloride
Synonyme(s) :
Potassium chloride solution saturated with AgCl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for Ag/AgCl electrodes
saturated with silver chloride
Niveau de qualité
Concentration
~3 M KCl
Densité
1.13 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES
[K+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves