Merck
52097
Xylenol Orange disodium salt
for spectrophotometric determination of metal ions
Synonyme(s) :
3,3′-Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolsulfonephthalein disodium magnesium salt, o-Kresolsulfonphthalein-3′3″-bis-methyliminodiessigsäure disodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H30N2Na2O13S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
716.62
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
23151816
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
Quality Segment
quality
for spectrophotometric determination of metal ions
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
[Na].[Na].Cc1cc(cc(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c4
InChI
1S/C31H32N2O13S/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)47(44,45)46-31)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41)
InChI key
ORZHVTYKPFFVMG-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)