Merck
48723
Gelatin
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Gelatina
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-554-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Other Notes
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gelatin
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe