45983
Acétonitrile
≥98.0%, analytical standard, suitable for gas chromatography (GC), HPLC
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Acétonitrile, analytical standard
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
pb
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (completely)
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.