Merck
24573
Seringue Hamilton® Microliter, aiguille soudée
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23s-26s ga (cone tip)
feature
needle type N (cemented needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80393
needle L
43 mm (1.71 in.)
volume
10 μL
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
General description
Corps de verre et piston inox
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.