219916
Hydroxy naphthol blue disodium salt
ACS reagent
Synonyme(s) :
disodium;3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfonatonaphthalen-1-yl)diazenyl]-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
powder, crystals or granules
pH
7.9
Pf
274 °C
Solubilité
water: soluble
Densité
2.130 g/cm3
λmax
650 nm
Adéquation
passes test for determination of calcium
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1cc(c2ccccc2c1N=Nc3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O11S3.2Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
WPDDXLRAJOPBIR-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3