Merck
217255
Tartrate double de potassium et de sodium tetrahydrate
ACS reagent grade, 99.0-102.0% (ACS specification), 99%, powder or crystals
Synonyme(s) :
Acide L(+)-tartrique potassium Sodium salt, Sel de Rochelle, Sel de Seignette
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-156-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6113568
Assay:
99%, 99.0-102.0% (ACS specification)
Grade:
ACS reagent
Form:
powder or crystals
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Tartrate double de potassium et de sodium tetrahydrate, ACS reagent, 99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for SM 4500 - NH3
assay
99%, 99.0-102.0% (ACS specification)
form
powder or crystals
impurities
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.5
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, NH4+: ≤0.002%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
General description
Potassium sodium tartrate tetrahydrate is a ferroelectric crystal with a high piezoelectric effect and electromechanical coupling coefficient.
Application
Potassium sodium tartrate tetrahydrate has been used in the preparation of Lowry reagent for the determination of microsomal protein concentration in rat hepatic microsomes by Lowry method. It may be used as a constituent to prepare DNS (3,5- dinitrosalicylic acid) reagent and Fehling′s solution B, which are used in the determination of reducing sugar.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe