Principaux documents
20997
Seringue Hamilton®, série 1000 GASTIGHT®, PTFE Luer-Lok
1001TLL, PTFE Luer lock, volume 1 mL, needle size (not included)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Matériaux
PTFE Luer lock
Taille de l'aiguille
(not included)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81320
L de l'aiguille
, n/a
Volume
1 mL
Raccords
luer lock (without slots)
Compatibilité
for use with Hamilton 1001TLL (PTFE Luer lock)
Description générale
La seringue Hamilton est disponible en version étanche aux gaz, qui réduit au minimum les échange gazeux lors de l'analyse par GC. Elle permet de distribuer des volumes exacts, et les performances de son piston sont inégalées. L'embout est fileté dans une seringue Luer-Lock, ce qui permet de visser fermement l'aiguille à l'embout.
Application
Elle a été utilisée dans la procédure de terminaison des alcènes au cours de la métathèse croisée des oléfines pour fonctionnaliser la surface du nitrure de gallium (0001) avec un groupement carboxyle pour la liaison des peptides.
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Covalent attachment of a peptide to the surface of gallium nitride.
Makowski, Matthew S., et al.
Surface Science, 605.15, 1466-1475 (2011)
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)