A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H18ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.85
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3641570
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1.4 % (w/v) in 95% ethanol
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Application
Used as a nuclear counterstain in the various Lymphocyte Enzyme kits, Procedure No. 181
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
ppe