Merck
09935
Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate
≥98.0% (NT), powder with lumps, puriss. p.a.
Synonyme(s) :
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, APDC, Ammonium pyrrolidinecarbodithioate, PDC, PDTC
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H9NS2 · NH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.29
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-834-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3730472
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate, purum p.a., ≥98.0% (NT)
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
(powder or powder with lumps)
mp
153-155 °C (lit.)
cation traces
Bi: ≤10 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤10 mg/kg, Co: ≤10 mg/kg, Cr: ≤10 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
N.SC(=S)N1CCCC1
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
InChI key
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... RELA(5970)
Application
for the precipitation of As, Bi, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, V, Zn from acidic solutions
Other Notes
Reagent used for the extraction and pre-concentration of heavy metals with an organic solvent from aqueous solutions for atomic absorption spectroscopy, AAS. MIBK (methyl isobutyl ketone) is the solvent of choice; The extract can be directly injected into the flame
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)