Merck
03777
Acide éthylène glycol-bis(2-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide egtazique, Acide glycolétherdiaminetétraacétique, Acide éthylène-bis(oxyéthylènenitrilo)tétraacétique, EGTA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-651-2
Beilstein/REAXYS Number:
1717370
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤1.0% loss on drying, 110 °C
mp
241 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 263 nm in 1 M NaOH at 0.1 M
SMILES string
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Application
Agent chélateur permettant de doser le calcium en présence de magnésium.
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid can be used to study molecular biology, biochemicals, reagents and chelators. Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid has been used in a study that illustrated the response of the β-cyclodextrin-hemin complex in the induction of cucumber adventitious rooting through heme oxygenase-1-dependent mechanism and calcium signaling.
Biochem/physiol Actions
L'acide éthylèneglycol-bis(2-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique est un agent chélateur permettant de doser le calcium en présence de magnésium.
Other Notes
Buffer component in dideoxy sequencing of RNA using reverse transcriptase.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)