pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41105500
NACRES:
NA.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
solution (ready-to-use)
packaging
pkg of 200 mL (11667165001), pkg of 50 mL (11667157001)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
General description
Solution monophase de phénol et de thiocyanate de guanidine pour l'isolement de l'ARN, de l'ADN et des protéines.
Application
Il s'agit d'un réactif prêt à l'emploi permettant d'isoler simultanément l'ARN total, l'ADN et les protéines contenus dans des cellules ou des tissus d'origine humaine, végétale, levurienne, bactérienne ou virale. L'ARN est intact et dépourvu de protéines ou d'ADN contaminants, conformément aux procédures de contrôle qualité en vigueur. Après purification, de nombreuses applications sont possibles :
- L'ARN total exempt d'ADN peut être utilisé pour des analyses par northern blot, une traduction in vitro, des essais de protection à la RNase, la synthèse d'ADNc ou une RT-PCR[1][2][3]
- L'ADN exempt d'ARN peut être utilisé pour une PCR, une digestion par enzymes de restriction, des analyses par southern blot ou un clonage
- La protéine dénaturée peut être utilisée pour des analyses par western blot ou SDS-PAGE
Features and Benefits
Le réactif d'isolement TriPure permet d'isoler simultanément l'ARN, l'ADN et les protéines contenus dans un même échantillon lors d'une séparation en phase liquide en une étape. L'ARN, l'ADN et les protéines sont séparés en différentes phases organiques et aqueuses à partir desquelles chaque élément peut être purifié par une série de précipitations à l'alcool.
- Simplicité d'utilisation : le colorant rouge contenu dans le réactif facilite l'identification des différentes phases.
- Grande diversité d'échantillons de départ : ce kit s'adapte facilement à vos besoins.
- Protocole simplifié : utilisez un seul et même réactif pour isoler de l'ARN (sans ADN), de l'ADN (sans ARN) et des protéines.
- Hauts rendements d'ARN intact : le réactif d'isolement TriPure crée instantanément un environnement chaotropique dénaturant qui inactive les RNases endogènes.
Other Notes
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Legal Information
TriPure is a trademark of Roche
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 200 mL (11667165001), pkg of 50 mL (11667157001) | packaging - | packaging - | packaging - |
| form solution (ready-to-use) | form - | form liquid | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
supp_hazards
Classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2