Merck
SCT144
Colorant à gouttelettes lipidiques vert BioTracker 488
Live cell imaging dye that rapidly stains lipid droplets with no wash steps and minimal background staining of other cellular membranes or organelles.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe, Live cell lipid imaging probe
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
technique(s)
cell based assay: suitable, live cell imaging : suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Les lipides sont des éléments structurels fondamentaux des cellules et jouent des rôles importants dans les processus cellulaires. Les lipides sont des composants clés de la membrane plasmique et d'autres compartiments cellulaires, y compris la membrane nucléaire, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et les vésicules de trafic telles que les endosomes et les lysosomes. Les gouttelettes lipidiques intracellulaires sont des organites cytoplasmiques impliqués dans le stockage et la régulation des triglycérides et des esters de cholestérol. Les lipides ont été impliqués dans plusieurs maladies, notamment les maladies cardiaques, vasculaires et neurologiques.
Les colorants lipidiques BioTracker colorent rapidement les gouttelettes lipidiques dans les cellules vivantes ou fixes sans étape de lavage et avec une coloration de fond minimale des membranes cellulaires ou d'autres organites. Les cellules peuvent également être fixées et perméabilisées après coloration.
Le colorant lipidique vert BioTracker 488 Green Lipid Dye a une longueur d'onde d'excitation autour de 430 nm, et peut être excité de manière équivalente à 405 nm ou à 488 nm. Dans les cellules, il colore les gouttelettes lipidiques avec une fluorescence vert vif en utilisant le canal de détection FITC.
Propriétés spectrales
Absorbance : 427 nm
Émission : 585 nm
Application
Colorant d'imagerie de cellules vivantes qui colore rapidement les gouttelettes lipidiques sans étapes de lavage et avec une coloration de fond minimale d'autres membranes cellulaires ou organites.
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie en fluorescence sur cellules vivantes
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Physical form
Ce produit est liquide et fourni en solution à 1 000X dans du DMSO.
Preparation Note
Conserver le colorant de lipides vert BioTracker 488 Green Lipid entre 2 et 8 °C. À conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger rapidement pour que le culot se dépose au fond du flacon avant ouverture.
Analysis Note
Propriétés spectrales
Absorbance : 427 nm
Émission : 585 nm
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)