A propos de cet article
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Lignée des chondrocytes humains C20A4, C20A4 Human Chondrocyte Cell Line is widely used as a model cell line for studying normal and pathological cartilage repair mechanisms related to chondrocyte biology and physiology.
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Les chondrocytes sont les seules cellules spécialisées présentes dans le cartilage articulaire. Ils produisent des sécrétions qui favorisent et réparent la matrice du cartilage. Chez l'humain, les chondrocytes du cartilage articulaire mature sont des cellules post-mitotiques à différenciation terminale. Les études sur les chondrocytes humains ont été entravées par la difficulté à obtenir un nombre suffisant de chondrocytes humains primaires à partir d'une même articulation et par les variabilités entre les donneurs en raison de facteurs tels que l'âge et l'état de santé.
La lignée cellulaire C-20/A4 a été établie en transfectant des cultures primaires de chondrocytes des côtes d'un garçon de 5 ans avec des vecteurs exprimant le grand antigène T du virus simien SV40 défectueux à l'origine.
La lignée cellulaire C-20/A4 a été établie en transfectant des cultures primaires de chondrocytes des côtes d'un garçon de 5 ans avec des vecteurs exprimant le grand antigène T du virus simien SV40 défectueux à l'origine.
Application
Ce produit est destiné à la vente et est commercialisé auprès des seuls établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur tout autre usage, veuillez écrire à [email protected].
Biochem/physiol Actions
Chondrocytes
Preparation Note
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la décongélation initiale sans perte significative de l'expression de leurs marqueurs cellulaires et de leurs caractéristiques fonctionnelles.
Analysis Note
• Chaque flacon contient au moins 1 × 106 cellules viables.
• Les cellules, contrôlées par PCR, sont négatives pour les virus de l'hépatite A, B et C et les virus VPH-16, VPH-18, VIH-1 et VIH-2.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
• Chaque lot de cellules est génotypé par une analyse STR (courtes répétitions en tandem) afin de vérifier l'identité unique de la lignée cellulaire.
• Les cellules, contrôlées par PCR, sont négatives pour les virus de l'hépatite A, B et C et les virus VPH-16, VPH-18, VIH-1 et VIH-2.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
• Chaque lot de cellules est génotypé par une analyse STR (courtes répétitions en tandem) afin de vérifier l'identité unique de la lignée cellulaire.
Other Notes
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Disclaimer
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c