Merck
MPGPG02A1
Filtre Millipak® Gold
Removes particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems. Gamma-irradiated for additional bacterial control.
Synonyme(s) :
Filtre stérile Millipak® Gold de 0,22 µm
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
33050190
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
polyethersulfone filter
Quality Segment
sterility
sterile
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
outlet connection diam.
1/4 in.
pore size
0.22 μm pore size
fitting
outlet stepped hose barb (with bell)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
Le filtre stérile Millipak® Gold de 0,22 µm est un consommable d'eau de laboratoire composé de PES (polyéthersulfone), exclusivement conçu pour éliminer les particules et les bactéries de l'eau purifiée. Ici, l'eau est purifiée par filtration à travers une membrane stérilisante de 0,22 µm.
La membrane du filtre Millipak® se compose de pores coniques qui permettent de filtrer l'eau à un débit plus élevé et avec une pression différentielle faible. Le filtre est thermoscellé sur un boîtier en SAN (styrène-acrylonitrile). Le matériau du boîtier, ainsi que la membrane et les procédés de production sont soigneusement choisis pour réduire la libération de substances extractibles organiques et inorganiques.
Le filtre stérile Millipak® Gold 0,22 µm est adapté à une utilisation avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 et Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Application
Le filtre stérile Millipak® Gold de 0,22 µm lorsqu'il est alimenté en eau purifiée Milli-Q® est utilisé dans diverses applications de laboratoire, y compris la culture cellulaire et la microbiologie.
Features and Benefits
  • Chaque filtre Millipak® Gold de 0,22 µm est testé individuellement, scellé de manière hermétique et livré avec un certificat de qualité.
  • Fournit une eau exempte de bactéries à <0.01 cfu/mL when installed and used in a laminar flow hood.
  • Delivers particulate-free water (no particles with size >0,22 µm).
  • Entretien sans souci : facile à installer et à remplacer.
  • Embout inférieur redessiné pour une installation sécurisée de la cloche de protection.
  • L'étiquette e-Sure pour la connexion RFID avec un distributeur E-POD® ou Q-POD® permet une traçabilité totale (gestion des données) ainsi que le suivi automatique de l'état des consommables via l'interface tactile du POD.
Other Notes
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 μm de grade stérilisant. Consulter la section "Utilisation du système" dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Legal Information
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany