A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1F11, monoclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
-
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1F11, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BRD4(23476)
General description
La protéine à bromodomaine 4 (Brd4), ou protéine associée aux chromosomes mitotiques (MCAP), est une protéine de lecture de la chromatine et une kinase qui reconnaît et se lie aux histones acétylées et joue un rôle clé dans la transmission de la mémoire épigénétique entre les divisions cellulaires et la régulation de la transcription. Brd4 reste associée à la chromatine acétylée tout au long du cycle cellulaire et fournit une mémoire épigénétique pour la transcription des gènes en phase G1 post-mitotique, en préservant l'état acétylé de la chromatine et en maintenant sa structure à un degré d'ordre élevé. Au cours de l'interphase, Brd4 joue un rôle clé dans la régulation de la transcription des gènes inductibles par signal, en s'associant au complexe P-TEFb et en le présentant aux promoteurs. Brd4 est largement exprimée et localisée dans le noyau au niveau de la chromatine acétylée. Brd4 joue également un rôle important dans de nombreux cancers et, grâce à son activité de régulation de la transcription, Brd4 est importante dans de multiples processus cellulaires, y compris les réponses aux lésions de l'ADN, le vieillissement et le développement.
Env. 152 kDa (taille observée). Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Immunogen
Protéine recombinante correspondant au domaine compris entre les a.a. 785 et 1055 de la protéine Brd4 humaine.
Épitope : Domaine compris entre les a.a. 785 et 1055
Application
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) : Un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter Brd4 en utilisant des cellules de cancer du sein MCF-7 (données avec l'aimable autorisation de Cheng-Ming Chiang, Simmons Comprehensive Cancer Center, Centre médical du sud-ouest, Université du Texas, Dallas, Texas).
L'anticorps anti-Brd4, clone 1F11, est un anticorps dirigé contre Brd4 et destiné à être utilisé en WB et en ChIP.
Physical form
Format : Purifié
Analysis Note
Évaluée par western blot sur un lysat de cellules HeLa.
Analyse par western blot : 1,0 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter Brd4 dans 16 µg de lysat de cellules HeLa.
Analyse par western blot : 1,0 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter Brd4 dans 16 µg de lysat de cellules HeLa.
Other Notes
Concentration : Veuillez vous référer à la fiche technique spécifique du lot.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2