Merck
MABE253
Anticorps anti-Ago2, clone 11A9
clone 11A9, from rat
Synonyme(s) :
Protein argonaute-2, Argonaute2, hAgo2, Eukaryotic translation initiation factor 2C 2, eIF-2C 2, eIF2C 2, PAZ Piwi domain protein, PPD, Protein slicer
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
11A9, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
31
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
11A9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGO2(27161)
General description
La protéine Ago2 (argonaute-2), également appelée facteur 2C d'initiation de la traduction chez les eucaryotes (EIF2C2 pour "Eukaryotic Translation Initiation Factor 2C"), est un élément essentiel de la réponse à l'interférence à ARN dirigée par le petit ARN interférent (pARNi ou siRNA pour "small interfering RNA"). La protéine Ago2 est une endonucléase nécessaire au déroulement du double brin de pARNi et à son assemblage en complexes d'extinction induits par l'ARN (RISC pour "RNA-Induced Silencing Complexes"). La protéine Ago2 interagit avec la protéine DICER1 par l'intermédiaire de son domaine Piwi. Ce domaine Piwi assurerait une activité de clivage de l'ARN par un mécanisme proche de celui de la RNase H. L'activité de la protéine Ago2 est nécessaire au développement embryonnaire ainsi qu'à l'extinction génique par interférence à ARN (RNAi pour "RNA interference").
Poids observé : ~85 kDa. Il existe deux isoformes connues à ~97 kDa et ~94 kDa.
Immunogen
Peptide linéaire correspondant à la protéine Ago2 humaine.
Application
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la protéine Ago2 dans un lysat de cellules HEK239 [Rudel, S. et al. (2008) RNA. 14(6):1244-1253].
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la protéine Ago2 dans des cellules HEK293, HeLa et RPE-1 [Weinmann, L. et al. (2009). Cell. 136(3):496-507].
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Métabolisme de l'ARN et protéines de liaison
Utilisez l'anticorps anti-Ago2, clone 11A9 (anticorps monoclonal de souris), validé en western blotting, en immunoprécipitation et en immunocytochimie, pour détecter la protéine Ago2, également appelée protéine argonaute 2, Argonaute2, hAgo2 et eIF-2C 2.
Physical form
Format : purifié
IgG2aκ monoclonale de rat purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Preparation Note
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la protéine Ago2 dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Témoin
Lysat de cellules HeLa
Other Notes
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c