A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
17-3-4-1, monoclonal
Technique(s):
RIP: suitable, dot blot: suitable
Application:
DB, RIP
Citations:
33
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
17-3-4-1, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
RIP: suitable, dot blot: suitable
isotype
IgG1λ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La N6-méthyladénosine (m6A) est une modification abondante trouvée chez toutes les espèces dans l'ARNm, l'ARNt, les petits ARN nucléaires (snRNA), ainsi que les longs ARN non codants. La méthylation de l'adénosine dans l'ARN chez les mammifères est catalysée par un complexe à plusieurs composants : METTL3/MT-A70, METTL14 et WTAP. METTL3 et METTL14 sont responsables de l'activité méthyltransférase du complexe, et WTAP intervient dans le recrutement du substrat. La déméthylase associée à la masse grasse et à l'obésité (FTO) et ALKBH5 sont deux déméthylases identifiées qui catalysent la déméthylation oxydative de m6A. Plusieurs fonctions ont été proposées pour la modification de m6A, y compris la dégradation des ARNm, la régulation de l'épissage, l'exportation des ARN vers le noyau et leur maturation. (PMID 25171402). Réf. MABE1006, Anti-N6-méthyladénosine (m6A), clone 17-3-4-1, est un anticorps monoclonal de souris qui détecte de manière spécifique les molécules d'ARN comportant une modification m6A.
Immunogen
Haptène de N6-méthyladénosine-5'-mono-phosphate conjugué à la BSA parmi toutes les N6-méthyladénosines (m6A).
Épitope : N6-méthyladénosine
Application
Analyse par immunoprécipitation (ARN) : Un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter la N6-méthyladénosine dans des transcrits IME2 (Bodi, Z., et al. (2010). Nucleic Acids Research. 38(16):5327-5335).
Analyse par ARN "dot blot" : Un lot représentatif a permis de détecter la N6-méthyladénosine parmi les m6A (Bodi, Z., et al. (2010). Nucleic Acids Research. 38(16):5327-5335).
Analyse par ARN "dot blot" : Un lot représentatif a permis de détecter la N6-méthyladénosine parmi les m6A (Bodi, Z., et al. (2010). Nucleic Acids Research. 38(16):5327-5335).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-N6-méthyladénosine (m6A), clone 17-3-4-1, est un anticorps dirigé contre la N6-méthyladénosine à utiliser en ''dot blot'' et pour l'immunoprécipitation de protéines de liaison à l'ARN.
Sous-domaine de recherche
Récepteurs nucléaires
Récepteurs nucléaires
Physical form
Format : purifié
IgG1λ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par transfert d'ARN en ''dot blot'' dans des oligodimères contenant de la N6-méthyladénosine.
Analyse par transfert d'ARN en ''dot blot'' : Une concentration de 1,0 à 2,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la N6-méthyladénosine dans des oligodimères contenant de la N6-méthyladénosine.
Analyse par transfert d'ARN en ''dot blot'' : Une concentration de 1,0 à 2,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la N6-méthyladénosine dans des oligodimères contenant de la N6-méthyladénosine.
Other Notes
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c