Merck
MAB201P
Anticorps de souris anti-chaîne légère de lapin, conjugué à de la HRP
Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anticorps anti-lapin, conjugué à la HRP, Anticorps de détection des chaînes légères, Détection des chaînes légères de lapin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, WB
Citations:
30
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
25 kDa
Les molécules d'anticorps sont typiquement constituées de deux chaînes légères d'immunoglobuline liées de façon covalente à une paire de chaînes lourdes. Les chaînes légères d'immunoglobuline peuvent être de deux types, désignés par les lettres grecques kappa et lambda. Les chaînes légères kappa et gamma font environ 250 acides aminés de long, pour un poids moyen d'environ 25 kDa. Le rapport entre chaînes kappa et chaînes lambda au sein de la population des immunoglobulines varie en fonction de l'espèce.
Immunogen
Produit préparé à partir de chaîne légère d'IgG de lapin.
Épitope : Chaîne légère kappa
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Détectez la chaîne légère de lapin à l'aide de cet anticorps de souris anti-chaîne légère de lapin, conjugué à de la HRP, et dont l'utilisation a été validée en ELISA, WB, IC et IH.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires spécifiques d'un fragment
Western blotting : dilution au 1/5 000-1/100 000e avec les substrats chromogènes, dilution au 1/10 000-1/200 000e avec les substrats d′ECL.
ELISA : dilution au 1/5 000-1/100 000e.
Immunohistochimie : dilution au 1/500-1/5 000e.
Immunocytochimie : dilution au 1/500-1/5 000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Biochem/physiol Actions
L'anticorps réagit fortement avec les anticorps primaires natifs comportant principalement des chaînes légères kappa. Il ne convient pas pour la détection des chaînes légères lambda. L'anticorps ne réagit pas avec la chaîne lourde de l'IgG de lapin. L'anticorps a été testé en ELISA et adsorbé pour garantir une réactivité croisée minimale avec les immunoglobulines de bovin, de chèvre, de hamster arménien, de cheval, d'homme, de souris, de rat et de mouton.
Réactivité croisée minimale avec les bovins, la chèvre, le hamster arménien, le cheval, l'homme, la souris, le rat et le mouton.
Physical form
Produit purifié à partir d′antisérum par des méthodes chromatographiques. Produit lyophilisé issu d′une solution de phosphate de sodium 0,01 M et de NaCl 0,25 M à pH 7,6. 15 mg/ml de BSA en tant que stabilisant.
Sérum
Preparation Note
Conserver le produit lyophilisé entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum. Après reconstitution, le produit est stable pendant six semaines entre 2 et 8 °C dans l'obscurité sous forme liquide, non diluée. Reconstituer le flacon avec de l'eau distillée (l'ajout de 0,5 ml d'eau donnera une concentration finale de 1 mg/ml). Pour un stockage prolongé après reconstitution, ajouter un volume égal de glycérol de façon à atteindre une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver à -20 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées. Il est à noter que, après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélations/décongélations répétées. Conserver à l'abri de la lumière.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2