A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Biological source:
human
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
human
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
specific activity
>1 x 10e9 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (of human IL-1beta; 1EU/μg)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
L'interleukine-1 beta (IL-1beta) est un puissant immuno-modulateur intervenant dans un large éventail de réponses immunitaires et inflammatoires, y compris l'activation des lymphocytes B et T. L'IL-1 beta humaine est une protéine de 17,3 kDa contenant 153 résidus d'acides aminés.
Application
Pour la plupart des applications in vitro, l'IL-1 beta humaine exerce son activité biologique dans la plage de concentrations comprise entre 0,1 et 10,0 ng/ml. Les cellules répondant à l'EGF sont (liste non exhaustive) : Leucocytes.
Physical form
Produit stérilisé par filtration puis lyophilisé à partir d'une solution de Tris 10 mM, pH 8,2, sans agent de conservation.
Preparation Note
Bien qu'elle soit stable à température ambiante, l'IL-1 beta humaine lyophilisée se conserve mieux déshydratée à -20 °C. Après une centrifugation rapide, reconstituer dans de l'eau à une concentration de 0,1-1,0 mg/ml. Cette solution peut être diluée dans d'autres solutions tampons. L'IL-1 beta humaine reconstituée doit être conservée en aliquotes non diluées à -20 °C pendant six mois maximum.
Analysis Note
Activité spécifique : L'IL-1 beta humaine de Chemicon présente une activité biologique complète par rapport aux étalons. Sa DE(50), déterminée d'après la stimulation dose-dépendante de la prolifération des cellules D10S, est < 0,001 ng/ml.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1