Merck
ES009-M
Sérum de veau fœtal
US Origin, EmbryoMax ES Cell Qualified FBS, sterile-filtered, suitable for stem cell culture
Synonyme(s) :
FBS, FCS, Sera, Serum
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
26020100
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Select
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus, tested
storage temp.
−20°C
General description
La maintenance, l′expansion et les analyses de nombreuses cultures de cellules souches et précurseurs reposent sur l′utilisation d′un milieu riche en divers facteurs, souvent additionné de sérum de veau fœtal (SVF).
Le sérum de veau fœtal EmbryoMax ES, qualifié pour cellules souches embryonnaires, provient exclusivement des États-Unis. Chaque lot est stérilisé par filtration et fait l′objet d′analyses pour rechercher l′éventuelle présence de mycoplasmes, d′endotoxines et de virus. En outre, chaque lot est préalablement testé pour vérifier l′efficacité de mise en culture et la maintenance de la morphologie non différenciée de cellules souches embryonnaires de souris. Un certificat d′analyse est disponible sur demande pour chaque lot de SVF EmbryoMax ES qualifié pour cellules souches embryonnaires.
Remarque : Un précipité peut se former lorsque ce produit est congelé ou décongelé. Si présent, filtrer le produit à travers un filtre de 0,2 micron. Cela ne nuit pas à la performance du produit.
Physical form
Liquide
Preparation Note
Stocker à -20 °C.
Analysis Note
  • Taux d′endotoxines et d′hémoglobine testés
  • A fait l′objet d′analyses pour rechercher la présence de bactéries, de virus et de mycoplasmes
  • Filtré trois fois sur membrane de 0,1 micron en conditions aseptiques
Chaque lot est testé et qualifié pour l′utilisation avec les cellules souches embryonnaires de souris.
Other Notes
Remplace : ES-009-D
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sérum de veau fœtal
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c