Merck
ECM509
Essai de chimiotaxie/migration cellulaire QCM, 24 puits (8 µm), fluorimétrique
The QCM 24-well Migration Assay is ideal for the study of chemotaxis cell migration. The assay uses a 24-well plate with an 8 micron pore size, with fluorescent detection.
Synonyme(s) :
cell migration assay, fluorometric chemotaxis assay
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Le test de migration 24 puits CHEMICON® QCM est idéal pour l'étude de la migration cellulaire par chimiotaxie. Chaque kit de test de migration cellulaire Chemicon contient suffisamment de réactifs pour analyser 24 échantillons. La nature quantitative de ce test se révèle particulièrement utile pour le criblage d'agents pharmacologiques.
Le test de migration 24 puits CHEMICON QCM est uniquement destiné à la recherche. Il ne saurait être utilisé à des fins diagnostiques.
Le test de migration 24 puits QCM est idéal pour l'étude de la migration cellulaire par chimiotaxie. Il utilise une plaque de 24 puits de 8 µm de dimension de pores, avec détection par fluorescence.
Packaging
24 puits
Preparation Note
Conserver les éléments du kit à une température comprise entre 2 et 8 °C jusqu'à leur date de péremption. Ne pas congeler.
Other Notes
Ensemble de plaques de migration cellulaire de 24 puits stériles : (réf. 90333), deux plaques de 24 puits avec 12 inserts par plaque (total de 24 inserts/kit).
Solution de décollement des cellules : (réf. 90131), un flacon - 16 ml.
Tampon de lyse cellulaire 4× : (réf. 90130), un flacon - 16 ml.
Colorant CyQuantâ GR 1 : (réf. 90132), un flacon - 75 µl
Pinces : (réf. 10203), 1 unité.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1