Merck
ECM205
Kit de criblage MEC Millicoat®, avec ECM101-ECM105 (1 de chaque)
Millicoat®, pkg of  96-well plate(s) (for fibronectin, vitronectin, laminin, collagen I & collagen IV)
Synonyme(s) :
Formerly under the CytoMatrix brand name.
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32161000
Form:
lyophilized
Technique(s):
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
lyophilized
Quality Segment
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®, Millicoat®
packaging
pkg of  96-well plate(s) (for fibronectin, vitronectin, laminin, collagen I & collagen IV)
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
L'adhérence cellulaire joue un rôle majeur dans la communication et la régulation cellulaires, et est fondamentale pour le développement et le maintien des tissus. Les scientifiques étudient en permanence l'adhérence et la migration de nombreux types de cellules différents sur diverses protéines composant la matrice extracellulaire (MEC). Les barrettes pour l'étude de l'adhérence cellulaire Millicoat® se présentent sous la forme de barrettes de 12 x 8 puits détachables en plaques, pour des essais pratiques et flexibles. Les puits des rangées A à G sont enduits d'une protéine de MEC humaine. La rangée H de chaque barrette est enduite de BSA, qui sert de contrôle négatif aux essais. Le kit de criblage Millicoat contient des plaques individuelles à 96 puits pour la fibronectine, la vitronectine, la laminine, le collagène de type I et le collagène de type IV. Les cellules sont ensemencées sur le substrat enduit. Puis les cellules adhérentes sont fixées et marquées. L'adhérence relative est déterminée par lecture de l'absorbance.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Le kit de criblage Millicoat® contient des plaques individuelles à 96 puits pour la fibronectine, la vitronectine, la laminine, le collagène de type I et le collagène de type IV.
PROCÉDURE :
REMARQUE : Les performances de l'essai sont optimales avec les cultures cellulaires n'ayant pas encore atteint la confluence. Pour ce faire, diviser les cellules 1 à 2 jours avant de réaliser l'essai.
1. Réhydrater les barrettes avec 200 ml de PBS par puits pendant au moins 15 minutes à température ambiante. Retirer le PBS des barrettes réhydratées.
2. Préparer une suspension de cellules individuelles, de préférence avec un tampon de dissociation non enzymatique. La densité cellulaire optimale peut être déterminée par titrage des cellules. La plage de départ habituellement utilisée se situe entre 1x10E05 et 1x10E07 cellules/ml.
3. Ajouter à chaque puits 100 ml de la suspension de cellules diluée. Incuber la plaque à 37 °C pendant 1 heure dans un incubateur à CO2. Laver délicatement la plaque à 3 reprises avec du PBS contenant des ions Ca2+/Mg2+ (200 ml/puits).
4. Ajouter à chaque puits 100 ml de cristal violet à 0,2 % dans de l'éthanol à 10 %. Incuber pendant 5 minutes à température ambiante. Retirer le colorant des puits. Laver délicatement la plaque à 3 reprises avec du PBS (300 ml/puits).
5. Ajouter à chaque puits 100 ml de tampon de solubilisation (mélange 50/50 de NaH2PO 0,1 M à pH 4,5 et d'éthanol à 50 %). Laisser les barrettes incuber à température ambiante et les secouer doucement jusqu'à ce que le colorant fixé aux cellules soit complètement solubilisé (cela prend environ 5 minutes).
6. Déterminer l'absorbance à 540-570 nm sur un lecteur de microplaque.
Preparation Note
Peut être conservé entre 2 et 8 °C dans le sachet en aluminium pendant au moins 3 mois. Les barrettes non utilisées peuvent être replacées dans le sachet et stockées. Veiller à ce que le dessiccant reste à l'intérieur du sachet, et que le sachet soit fermé hermétiquement.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLICOAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3