Key Documents
DX0835
Supelco
Dichlorométhane
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Numéro Beilstein :
1730800
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-838-9
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Limite d'explosivité
22 %
Impuretés
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
39.8-40 °C (lit.)
Pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Application
DX0835P-4 is packaged in poly coated glass bottles
Stabilized with an alkene.
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Appearance: Clear Liquid
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Free halogens: To pass test
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Water (H2O): 0.02% max
Evaporation Number: 1.9
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash