Key Documents
CDPRM1206
Milli-Q
Préfiltre Rogard II
30 cm (12 in.), Pretreats feed water to protect the reverse osmosis (RO) membrane
Synonyme(s) :
Préfiltre Rogard II de 30 cm (12")
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
polypropylene (Melt blown)
Niveau de qualité
Caractéristiques
removes large particles from tap water
Conditionnement
pkg of 6 units
Hauteur
30 cm (12 in.)
Dimension de pores
5.0 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le préfiltre Rogard II de 5,0 μm avec du polypropylène soufflé à l'état fondu prétraite l'eau en éliminant les grosses particules contenues dans l'eau de ville. Cela permet de protéger la membrane d'osmose inverse (OI) d'un colmatage ou d'une oxydation par le chlore.
Produit destiné aux systèmes de purification d'eau à carters de filtration (bols) Milli-Q® et Milli-RO.
Application
Le préfiltre Rogard II assure une protection optimale des membranes d'osmose inverse.
Caractéristiques et avantages
  • Protection optimale des membranes d'osmose inverse (OI).
  • Optimisation de la durée de vie et des performances du système.
  • Avec une technologie de purification d'eau en profondeur.
Informations légales
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany