Merck
CBL191
Anticorps anti-complément C3a, clone H13
clone H13, Chemicon®, from mouse
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
H13, monoclonal
Species reactivity:
guinea pig, rabbit, human
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
3
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
H13, monoclonal
species reactivity
guinea pig, rabbit, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... C3(718)
Immunogen
Composant humain du complément C3
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'utilisation de cet anticorps anti-complément C3a, clone H13, est validée en ELISA, IH, WB pour détecter le complément C3a.
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Biochem/physiol Actions
L'anticorps reconnaît un épitope sur la chaîne alpha du complément C3 (western blotting). L'anticorps inhibe la fonction anaphylactique du C3a : la capacité du C3a à induire la libération de sérotonine par les thrombocytes in vitro est inhibée ; de même, le traitement du C3a avec l'anticorps inhibe la réaction cutanée induite par le C3a in vivo. L'anticorps est, en association avec des anticorps dirigés contre le fragment C3b, un excellent contrôle pour distinguer le C3 natif ubiquitaire ou lié de manière non spécifique du fragment C3 biologiquement actif. Le C3 non activé porte encore le déterminant C3a, tandis que le C3 activé (C3b, C3d) est C3a-négatif. Il est donc utile pour les tests immunopathologiques (mise en évidence du dépôt de C3 dans les biopsies) et pour les tests de C3a.
Physical form
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée sur protéine A lyophilisée à partir de PBS, pH 7,4, contenant 0,5 % de sérum albumine bovine et 0,09 % d'azoture de sodium. Reconstituer avec 1 ml d'eau distillée.
Preparation Note
À conserver à une température comprise entre 2 °C et à -8 °C pendant 12 mois maximum à compter de la date de réception.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3