Merck
Passer à
AP500
Anticorps de chèvre anti-chaîne µ d′IgM de souris, correspondant aux espèces adsorbées
1 mg/mL, Chemicon®
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA
Citations:
2
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Les IgM représentent environ 10 % des immunoglobulines sériques. Les anticorps du type IgM jouent un rôle important dans la phase précoce de la réponse immunitaire face à la plupart des antigènes, et sont prépondérants dans certaines réponses anticorps telles que les anticorps "naturels" dans le cadre des groupes sanguins. Les IgM (avec les IgD) sont les principales immunoglobulines exprimées à la surface des lymphocytes B. Le gène codant pour la région constante mu contient quatre domaines séparés par de courts introns.
Application
L'utilisation de cet anticorps de chèvre anti-chaîne µ d'IgM de souris (correspondant aux espèces adsorbées) a été validée en ELISA pour la détection de la chaîne µ des IgM de souris.
Biochem/physiol Actions
Réagit avec la chaîne lourde des IgM de souris. Absorption pour les IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 et IgA de souris, les regroupements de sérums humains et les paraprotéines humaines purifiées. Les réactions croisées avec les immunoglobulines humaines sont minimales. La réactivité avec d'autres espèces n'a pas été déterminée.
Physical form
Produit purifié par chromatographie d'affinité sur des IgM de souris liées de manière covalente à de l'agarose. En solution dans une solution saline tamponnée au borate 100 mM à pH 8,2.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
AP500AAP500BAP500P
description
1 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from goat
description
0.5 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from goat
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c