ABT280
Anti-Periostin (Pan) Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonyme(s) :
Periostin, PN, Osteoblast-specific factor 2, OSF-2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Postn(50706)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Periostin (Pan) in certain reported tissues (Kruzynska-Frejtag, A., et al. (2004). Dev Dyn. 229(4):857-868.; Butcher, J. T., et al. (2007). Dev Biol. 302(1):256-266.; Norris, R. A., et al. (2007). J Cell Biochem. 101(3):695-711.; Inai, K., et al. (2008). Dev Biol. 315(2):383-396.; Norris, R. A., et al. (2008). Dev Biol. 316(2):200-213.).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Periostin (Pan) in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable