Accéder au contenu
AB742
Anti-Apolipoprotein B Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
ApoB
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
38
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APOB(338)
Immunogen
Purified human Apolipoprotein B.
Application
&
Domaine de recherche
Métabolisme
Sous-domaine de recherche
Métabolisme des lipides et régulation du poids
Biochem/physiol Actions
Apolipoprotein B. Monospecific by IEP with neat antibody vs. 2X pooled human serum and neat pooled human plasma.
Physical form
Defibrinated, delipidized and absorbed by solid phase chromatography as required. Goat antisera in 0.05M Tris-HCl pH 7.5, 0.5M NaCl with 0.1% sodium azide.
Preparation Note
À conserver à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Analysis Note
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1