A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
11
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
hamster, human, mouse, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PSEN1(5663)
Immunogen
Préséniline-1 humaine (acides aminés 275-367) fusionnée à l'extrémité C-terminale de la protéine de liaison du maltose.
Épitope : boucle, a.a. 275-367, extrémité C-terminale
Application
Immunocytochimie : lignées cellulaires Cos7, SY5Y.
Western blotting : 1/500-1/3 000e
Immunoprécipitation.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Western blotting : 1/500-1/3 000e
Immunoprécipitation.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-préséniline-1, boucle, a.a. 275-367, extrémité C-terminale, est un anticorps dirigé contre la préséniline-1 et destiné à une utilisation en IP, WB et IC.
Biochem/physiol Actions
Préséniline-1, boucle.
Physical form
Sérum de lapin. Liquide, dans du PBS contenant 0,01 % d'azoture de sodium.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c