A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p), WB
Citations:
191
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, pig, bovine, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRPH2(5961)
General description
56-58 kDa
La périphérine est une protéine des filaments intermédiaires de type III de 56 à 58 kDa (Portier et al., 1983), exprimée dans les neurones des systèmes moteur, sensoriel et sympathique, ainsi que dans les carcinomes cutanés neuroendocrines et certaines tumeurs mélanocytaires. Elle est souvent utilisée comme indicateur de la densité des cellules ganglionnaires entériques dans les états normaux et pathologiques (p. ex., maladie de Hirschsprung). Des inclusions anormales contenant de la périphérine ont également été signalées dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Au cours de la neurogenèse normale tardive, la périphérine apparaît après l'expression de la nestine, de la vimentine, de l'alpha-internexine et des neurofilaments et est impliquée dans la différenciation des neurones, notamment du système nerveux périphérique, et probablement aussi dans la régénération des axones. La périphérine n'est pas liée à la périphérine-RDS, une protéine des photorécepteurs associée à la dégénérescence rétinienne et à la cécité.
Immunogen
Protéine de fusion trp-E-périphérine pure en électrophorèse [Dev. Brain Res. (1990) 57:235-248], contenant tous les acides aminés de la périphérine de rat, sauf les 4 acides aminés N-terminaux. Protéine de fusion purifiée à partir de corps d'inclusion bactériens par chromatographie sur DEAE-cellulose dans de l'urée à 6 M puis par SDS-PAGE préparative.
Application
Applications de recherche supplémentaires
Immunohistochimie :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé à une dilution du 1/100e au 1/200e. Il est suggéré d'utiliser l'anticorps sur des sections congelées fixées dans de l'acétone à -20 °C. AB1530 fonctionne sur les tissus fixés pendant une heure ou moins dans du paraformaldéhyde frais à 4 %. Il a été signalé que cet anticorps peut être utilisé sur les coupes de tissus incluses en paraffine. Voir Cell and Tissue Research (1997) 288:11-23 et European J. Dermatology (1998) 8:339-342.
Microscopie électronique :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en microscopie électronique.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Immunohistochimie :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé à une dilution du 1/100e au 1/200e. Il est suggéré d'utiliser l'anticorps sur des sections congelées fixées dans de l'acétone à -20 °C. AB1530 fonctionne sur les tissus fixés pendant une heure ou moins dans du paraformaldéhyde frais à 4 %. Il a été signalé que cet anticorps peut être utilisé sur les coupes de tissus incluses en paraffine. Voir Cell and Tissue Research (1997) 288:11-23 et European J. Dermatology (1998) 8:339-342.
Microscopie électronique :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en microscopie électronique.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Domaine de recherche
Neurosciences
Neurosciences
L'utilisation de l'anticorps anti-périphérine a été validée en IH, IH (P) et WB pour la détection de la périphérine.
Sous-domaine de recherche
Fonctions sensorielles et système nerveux périphérique (SNP)
Marqueurs neuronaux et gliaux
Fonctions sensorielles et système nerveux périphérique (SNP)
Marqueurs neuronaux et gliaux
Biochem/physiol Actions
Coloration intense sur les échantillons d'homme et de rat. Des réactions croisées sont à prévoir avec la souris, le porc et les espèces bovines. Les autres espèces n'ont pas été testées.
Reconnaît la périphérine. L'anticorps colore une bande d'environ 57 kDa de manière propre et spécifique et ne colore pas les protéines vimentine, GFAP et alpha-internexine ni aucune des sous-unités de neurofilaments. Coloration intense de la périphérine humaine, de rat, de souris, de porc et de vache. Ne colore pas les protéines de poulet, de caille ou d'autres espèces plus éloignées, susceptibles de ne pas comporter de périphérine.
Physical form
Antisérum polyclonal de lapin sans agents de conservation.
Produit non purifié
Preparation Note
Stable à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Après la première décongélation, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Après la première décongélation, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Analysis Note
Contrôle
Neurones sensoriels de rat, homogénat de moelle épinière de rat et homogénat de nerf périphérique de rat.
Neurones sensoriels de rat, homogénat de moelle épinière de rat et homogénat de nerf périphérique de rat.
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules PC12.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la périphérine dans 10 µg de lysats de cellules PC12.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la périphérine dans 10 µg de lysats de cellules PC12.
Other Notes
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-périphérine
— ou —
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c