Merck
8.43868
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed
(Mw approx. 30000) for synthesis
Synonyme(s) :
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed, PVA, PVOH
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(C4H6O2 · C2H4O)n
Numéro CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111042
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>230 °C
mp
>200 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 85.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 3.4 - 4.6 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1