Merck
8.42196
1-Ethyl-2-pyrrolidinone
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Ethyl-2-pyrrolidinone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.16
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
220-250-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
0.18 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C (DIN 51794)
potency
3200 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.3-7.7 % (v/v)
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
2.1 cSt(20 °C)
transition temp
flash point 91 °C
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)CC
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
InChI key
ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
WGK
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Codes de danger