A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H30O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.41
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-013-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (acidimetric)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥96.0% (acidimetric)
form
powder
mp
122-123 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C16H30O4/c17-15(18)13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(19)20/h1-14H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
QQHJDPROMQRDLA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecanedioic acid
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable