Merck
8.41133
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
for synthesis
Synonyme(s) :
3,4-Dichlorobenzyl alcohol, 3,4-Dichloro-1-(hydroxymethyl)-benzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6Cl2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.03
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
217-299-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
bp
148-151 °C
mp
38-39 °C
transition temp
flash point >110 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)CO)Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI key
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 39 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup