Merck
8.22284
Sodium
rods (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
22.99
UNSPSC Code:
12141806
EC Index Number:
231-132-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38100201
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
1.6 hPa ( 400 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>115 °C
bp
889 °C/1013 hPa
mp
97.8 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
InChI key
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Content at Na: ≥ 99.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
supp_hazards
Classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F
Point d'éclair (°C)
82 °C