Merck
8.21068
Squalene
for synthesis
Synonyme(s) :
Squalene, 2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H50
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.72
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
203-826-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
kinematic viscosity
22.9 cSt(20 °C)
bp
335 °C/1013 hPa
transition temp
flash point >200 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)\C(=C\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)\C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Peroxide value: ≤ 5
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Squalene
Pictogrammes
Health hazard
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable