Merck
8.20940
3-Oxoglutaric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Oxoglutaric acid, β-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.10
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-797-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (acidimetric)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥96.0% (acidimetric)
form
powder
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]C(=O)CC(=O)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/p-2
InChI key
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR):
passes test
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR):
passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
392.0 °F - open cup
flash_point_c
200 °C - open cup