Accéder au contenu
8.20649
Hippuric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Hippuric acid, Benzamidoacetic acid, Benzoylglycine, Benzoylaminoacetic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.17
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
207-806-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥97.5% (acidimetric)
form
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
188-190 °C
solubility
3.26 g/L
bulk density
630 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
InChI key
QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.5 %
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 190 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hippuric acid
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2