Merck
8.20287
Chlorocyclohexane
for synthesis
Synonyme(s) :
Chlorocyclohexane, Cyclohexyl chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.60
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
208-806-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7.5 % (v/v)
bp
141-143 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
transition temp
flash point 34 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI key
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.996 - 0.999
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorocyclohexane
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
93.2 °F
flash_point_c
34 °C