A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7NaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.09
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-857-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
form
powder
mp
244 °C
density
1.324 g/cm3 at 30 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium butyrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c