Accéder au contenu
8.20159
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(ClCH2CH2)2NH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.49
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
212-479-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
powder
potency
1150 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
212-215 °C (decomposition)
solubility
>100 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClCC[N+H2]CCCl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
InChI key
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 210 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No information available.
flash_point_c
No information available.